Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini in vetro borosilicato per scintillazione da 20 ml: Tappi urea bianchi
Adatta a tutti i contatori di uso comune
304.00€ - 317.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.12 in. |
---|---|
Colore | Bianco |
Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
Materiale | Vetro borosilicato |
Volume (sistema metrico) | 20 ml |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12373317
|
Fisherbrand™
FS74515-20 |
polietilene | Tappi a parte |
304.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12353317
|
Fisherbrand™
FS74500-20 |
Lamiera con rinforzo in sughero | Tappi inseriti |
317.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12363317
|
Fisherbrand™
FS74510-20 |
Foil/Cork | Separate Screw Cap |
304.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 15-05-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Adatta a tutti i contatori di uso comune
- Il vetro senza potassio garantisce conteggi di attività correnti e ridotti e un'eccellente trasmissione della luce
- Tappi compatibili con filettatura GPI 22-400 e idonei alla marcatura
Order Info
Diam. est. x A (con tappo): 1.125 x 2.375 pollici (28 x 61 mm). Le fiale con tappi attaccati sono confezionate in cinque vassoi termoretratti da 100 pezzi per contenitore. Quando tappi e fiale sono separati, le fiale sono confezionate in cinque vassoi termoretratti da 100 pezzi per contenitore, mentre i tappi sono forniti in cinque sacchetti di plastica da 100 pezzi ciascuno.
Specifica
1.12 in. | |
28 mm | |
20 ml | |
Vassoi termoretraibili | |
20 mL | |
61 mm | |
22-400 |
Bianco | |
Vetro borosilicato | |
2.37 in. | |
0.67 oz. | |
Urea | |
Scintillation Vial | |
Sì |