Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini in vetro borosilicato per scintillazione da 20 ml: Tappi urea bianchi
228.59 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Adatta a tutti i contatori di uso comune
- Potassium-free glass provides consistently low activity counts and excellent light transmission
- Caps fit GPI 22-400 thread finish and are suitable for marking
- Cap Liner: Cone-shaped Polyethylene
Note: Caps are separate (not attached) and have a urea cup conical liner.
Order Info
Diam. est. x A (con tappo): 1.125 x 2.375 pollici (28 x 61 mm). Le fiale con tappi attaccati sono confezionate in cinque vassoi termoretratti da 100 pezzi per contenitore. Quando tappi e fiale sono separati, le fiale sono confezionate in cinque vassoi termoretratti da 100 pezzi per contenitore, mentre i tappi sono forniti in cinque sacchetti di plastica da 100 pezzi ciascuno.
Specifica
polietilene | |
Bianco | |
Vetro borosilicato | |
2.37 in. | |
0.67 oz. | |
Urea | |
61 mm | |
22-400 |
1.12 in. | |
28 mm | |
20 ml | |
Vassoi termoretraibili | |
20 mL | |
Tappi a parte | |
Scintillation Vial | |
Sì |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70% -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Fisherbrand
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsCodice sconto: 24163Scade: 2025-04-30