Learn More
Fisherbrand™ Essiccatori ad armadio in acrilico
Per la conservazione al riparo da polvere e umidità in frigoriferi, congelatori e sul banco da lavoro
318.24€ - 728.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Colore | Trasparente |
Stile dell'armadietto | Front Loading |
Materiale | Acrilico |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per lo stoccaggio di composti biologici e chimici anidri e igroscopici, oltre che per gruppi di componenti elettronici e qualsiasi componente che necessita di condizioni di stoccaggio controllate |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | N. di ripiani | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | N. di ripiani | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11997864
![]() |
Fisherbrand™
305317-0070 |
7 in. | 17.8 cm | 2 ripiani rimovibili, regolabili e ventilati |
318.24€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11907874
![]() |
Fisherbrand™
305317-0120 |
12 in. | 30.5 cm | 3 ripiani rimovibili, regolabili e ventilati |
728.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11917874
![]() |
Fisherbrand™
305317-0180 |
18 in. | 45.7cm | 4 removable adjustable and vented shelves |
531.44€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
Per la conservazione al riparo da polvere e umidità in frigoriferi, congelatori e sul banco da lavoro
- Ideale per lo stoccaggio di composti biologici e chimici anidri e igroscopici, oltre che di gruppi di componenti elettronici e di qualsiasi componente che necessita di condizioni di stoccaggio controllate
- La guarnizione in neoprene del portello garantisce la tenuta ermetica
- Lo sportello è fissato con due fermi in acciaio inox (i formati maggiori sono dotati di tre fermi) e di cerniera per l'intera lunghezza
- Il vassoio rimovibile con bordo contiene essiccanti solidi
- Ripiani rimovibili, regolabili e ventilati per favorire il passaggio dell'aria
Order Info
L'armadio misura L x P: 12 x 12 in. (30.5 x 30.5cm)
Specifica
Not Autoclavable | |
Front Loading | |
Ideale per lo stoccaggio di composti biologici e chimici anidri e igroscopici, oltre che per gruppi di componenti elettronici e qualsiasi componente che necessita di condizioni di stoccaggio controllate | |
12 x 12 pollici (30.5 x 30.5 cm) | |
30.5 cm | |
30.5 cm |
Trasparente | |
Acrilico | |
Guarnizione in neoprene, due dispositivi di bloccaggio in acciaio inossidabile (il modello di formato maggiore ne possiede tre) e cerniera lungo l'intera altezza, vassoio rimovibile con bordo per essiccanti solidi, ripiani ventilati | |
12 in. | |
12 in. |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Essiccatori ad armadio in acrilico