Learn More
Fisherbrand™ Vassoio per prelievo ematico
GREENER_CHOICE
Progettato per flebotomisti. Il vassoio per prelievi ematici Fisherbrand™ è stato sviluppato dopo approfondite ricerche in cliniche e ospedali. Soluzione leggera per organizzare e trasportare provette e materiale di piccole dimensioni, include un robusto vassoio in plastica, un rack per provette da 36 pozzetti e inserti monouso.
98.00€ - 98.65€
Specifica
Colore Blue
Dimensioni (L x P x A) 429 x 265 x 172 mm
Materiale ABS
Product Type Vassoio per prelievo ematico
Da utilizzare con (applicazione) Per la ricerca estesa nelle cliniche e negli ospedali
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
11740634
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
HS2200AF
13 mm tube rack (Style A)
98.00€
Pezzo
11750634
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
HS2200BF
16 mm tube rack (Style B)
98.65€
Descrizione
Designed with phlebotomists in mind. Fisherbrand™ Blood Collection Tray was developed after extensive research in clinics and hospitals. This lightweight solution for organizing and transporting tubes and smaller items includes a sturdy plastic tray, 36-well tube rack and disposable inserts.
Per forniture per la raccolta di campioni ematici
  • Vassoio in ABS leggero e spazioso con maniglia a cricchetto e impugnatura in gomma morbida ruotabile per un facile accesso
  • Inserti monouso per mantenere le forniture per la raccolta di campioni ematici pulite e ordinate
  • Ciascun vassoio include un rack a 36 posizioni per provette per test da 13 mm o 16 mm
  • I vassoi sono caratterizzati da un cassetto per forniture e tasche laterali per uno spazio di stoccaggio extra
  • Facile da pulire: lavare il vassoio e il rack per provette secondo necessità e sostituire l'inserto periodicamente per un nuovo avvio
Inserti monouso
  • Ciascun vassoio viene fornito con due inserti monouso
  • Disponibili in due configurazioni per rack per provette da 13 mm o 16 mm
  • Include un vano molto profondo utilizzabile come contenitore per oggetti appuntiti
  • Inserti aggiuntivi venduti in confezioni da quattro
Order Info
Inserti aggiuntivi venduti in confezioni da 4.
Specifica
Specifica
Blue
ABS
Per la ricerca estesa nelle cliniche e negli ospedali
429 x 265 x 172 mm
Vassoio per prelievo ematico
36 (tube rack)
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Vassoio per prelievo ematico