Learn More
Fisherbrand™ Fiale filettate di classe B in vetro ambrato con tappi attaccati
136.37 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Attached black phenolic screw-top closures with PTFE-faced white 14B rubber liners
Descrizione
Type I, Class B amber borosilicate glass
- Filettato
- Attached black phenolic screw-top closures with PTFE-faced white 14B rubber liners
Compliance
Meet ASTM™ Type I, Class B and USP Type I standards
Specifica
B | |
Ambra | |
Amber Glass (Class B) | |
Sì | |
Per fiale per uso generico per materiali fotosensibili | |
1 dr. | |
Fenolico | |
Fitted | |
144 Pack | |
Vial |
Teflon-faced Rubber | |
15 mm | |
Non sterile | |
4 mL | |
144 | |
4 mL | |
Sterilizzabile in autoclave | |
48 mm | |
ASTM, USP Tipo I | |
13-425 |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
47Hours
14Minutes
9Seconds
4nuova offerta Save Up to 70% -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiale filettate di classe B in vetro ambrato con tappi attaccati > Capacità: 4mL; 15 O.D x 45mm H