Learn More
Fisherbrand™ Fiale filettate di classe B in vetro ambrato con tappi attaccati
124.53 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Attached black phenolic screw-top closures with PTFE-faced white 14B rubber liners
Descrizione
Type I, Class B amber borosilicate glass
- Filettato
- Attached black phenolic screw-top closures with PTFE-faced white 14B rubber liners
Compliance
Meet ASTM™ Type I, Class B and USP Type I standards
Specifica
Classe A | |
Ambra | |
Vetro borosilicato tipo 1 classe A | |
Per fiale per uso generico per materiali fotosensibili | |
10.82 dr. | |
Fenolico | |
Raccordato | |
Confezione da 72 | |
Vial |
Gomma rivestita in Teflon | |
28 mm | |
40 ml | |
72 | |
40 mL | |
Sì | |
98 mm | |
ASTM, USP Tipo I | |
24-400 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
47Hours
14Minutes
9Seconds
6nuova offerta Save Up to 70% -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiale filettate di classe B in vetro ambrato con tappi attaccati > Capacity: 40mL; 28 O.D x 95mm H