Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Labels for Cryogenic Storage
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy-to-use dispenser box with 20 sheets per pack.
16.00€ - 78.00€
Specifica
Formato | Label |
---|---|
Product Type | Cryogenic Label |
Da utilizzare con (applicazione) | Cryostorage, Liquid Nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -321 to 250°F |
Temperature Range (Metric) | -196°C to +121°C |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dimensioni (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dimensioni (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17807281
![]() |
Fisherbrand™
15910B |
Blue | 1000/Roll | 1.5 to 2 mL tubes | 0.5 x 1.25 in. |
19.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17847281
![]() |
Fisherbrand™
15910F |
Purple | 1000/Roll | 1.5 to 2 mL tubes | 0.5 x 1.25 in. |
19.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17877281
![]() |
Fisherbrand™
15920B |
White | 5000/Pk. | 0.5 to 1.5mL tube | 0.375 in. dia. |
78.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17857281
![]() |
Fisherbrand™
15910G |
White | 1000/Roll | 0.2mL PCR Tubes | 0.25 x 0.75 in. |
19.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17827281
![]() |
Fisherbrand™
15910D |
Green | 1000/Roll | 1.5 to 2 mL tubes | 0.5 x 1.25 in. |
19.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17807291
![]() |
Fisherbrand™
15920E |
White | 1000/Roll | 15 and 50 mL tube | 0.75 in. dia. |
23.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17867281
![]() |
Fisherbrand™
15920A |
White | 1000/Roll | 0.5 to 1.5mL tube | 0.375 in. dia. |
16.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17897271
![]() |
Fisherbrand™
15910A |
White | 1000/Roll | 1.5 to 2 mL tubes | 0.5 x 1.25 in. |
19.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17897281
![]() |
Fisherbrand™
15920D |
White | 1000/Roll | 1.5 and 2 mL tubes | 0.5 in. dia |
20.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17887281
![]() |
Fisherbrand™
15920C |
Assorted | 5000/Pk. | 0.5 to 1.5mL tube | 0.375 in. dia |
78.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
17837281
![]() |
Fisherbrand™
15910E |
Yellow | 1000/Roll | 1.5 to 2 mL tubes | 0.5 x 1.25 in. |
19.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
17817281
![]() |
Fisherbrand™
15910C |
Red | 1000/Roll | 1.5 to 2 mL tubes | 0.5 x 1.25 in. |
19.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Beschreibung
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Ideal for all cryostorage, liquid nitrogen, refrigeration, and ultra-low temperature freezer applications. Suitable for use on microcentrifuge tubes, cryovials, racks, boxes and microtiter plates. Adhesive withstands temperatures from -196° to +121°C (-321° to +250°F)
- No need to self-laminate
- Thinner labels allow tubes to fit most storage systems
- Available in a full range of colors and sizes
- Guaranteed not to fall off under normal use (provided user instructions are followed)
- Also offered in laser printer-compatible sheets (see Cat. Nos. 15-930 and 15-940 Series)
Cryostorage, liquid nitrogen, refrigeration, and ultra-low temperature freezer applications
Spezifikation
Label | |
Cryostorage, Liquid Nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications | |
-196°C to +121°C |
Cryogenic Label | |
-321 to 250°F |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.