Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con estremità filettata
Available with or without marking spot
365.00€ - 692.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Monouso | Sì |
Sterilità | Non-sterile |
Tipo di chiusura | Senza |
Product Type | Provetta per coltura |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Tipo di etichetta | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Tipo di etichetta | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11567423
|
Fisherbrand™
FS73770-13100 |
8 ml | 100 mm | Nessuno | 13-415 |
641.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11577423
|
Fisherbrand™
FS73770-16150 |
20 mL | 150 mm | None | 15-415 |
504.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11587423
|
Fisherbrand™
FS73770-20150 |
30 mL | 150 mm | None | 18-415 |
444.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11527423
|
Fisherbrand™
73750-16125 |
16 ml | 125 mm | Area per marcatura | 15-415 |
692.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11537423
|
Fisherbrand™
FS73750-16150 |
20 mL | 150 mm | Marking Spot | 15-415 |
490.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12327279
|
Fisherbrand™
FS73750-16100 |
12 ml | 100 mm | Area per marcatura | 15-415 | N/A | N/A | N/A | |||||
11557423
|
Fisherbrand™
FS73750-20150 |
36 mL | 150 mm | Marking Spot | 18-415 |
365.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11587413
|
Fisherbrand™
FS73750-13100 |
8 ml | 100 mm | Area per marcatura | 13-415 |
585.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11547423
|
Fisherbrand™
FS73750-20125 |
25 ml | 125 mm | Area per marcatura | 18-415 |
431.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Available with or without marking spot
- Fondo arrotondato
- Senza tappi
Order Info
Forniti in vassoi con ripiani termoretratti da 500
Specifica
Vetro borosilicato | |
Non-sterile | |
Provetta per coltura |
Sì | |
Senza |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con estremità filettata