Learn More
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polipropilene Easy Reader™
Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise. Provette da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati.
Marca: Fisherbrand™ 430042
141.68 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Provette coniche da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati. Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise.
- Nonpyrogenic
- Conical bottoms
- Large labeling area
- Sterile and nonsterile styles
- With black graduations and white marking area
- 15mL Tubes are graduated in 0.5mL subdivisions from 2 to 14.5mL
- 50mL Tubes are graduated in 5mL increments from 5 to 50mL
- DNase/RNase free
Order Info
Disponibili confezionati in rack o manicotti in schiuma.
Specifica
95 kPa | |
Polipropilene | |
In rack | |
The recommended working temperature range for polypropylene and PET is the same (0 - 40°C) | |
Tested by nuclease assay method; found to be free of detectable DNase/RNase contamination. | |
119 mm | |
Plug | |
0.5 mL | |
12,000 x g |
15 mL | |
50 | |
Cs. of 500 (10 packs of 50) | |
Sterile | |
Conico | |
Conical | |
17 mm | |
Centrifuge Tube |
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now