Learn More
Fisherbrand™ Cuvette per elettroporazione Plus™
Cuvette monouso con codifica a colori adatte alla maggior parte degli elettroporatori. Sterilizzate mediante irradiazione gamma e fornite in confezione singola.
Marca:  Fisherbrand™ 450151
92.26 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15542423
  • 101.14€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Cuvette monouso con codifica a colori adatte alla maggior parte degli elettroporatori
  • In policarbonato trasparente di qualità medica per un elevata visibilità
  • In alluminio lucidato per ridurre la frequenza degli archi voltaici
  • Il tappo rotondo si rimuove con una mano sola
  • Il modello FB102 è dotato di elettrodi in alluminio incorporati
Specifica
Specifica
Prodotto sterile
400 μl
Elettrodi in alluminio incorporati
Elettroporatori
Cuvette per elettroporazione
Policarbonato
2 mm
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cuvette per elettroporazione Plus™ > 2mm gap with imbedded aluminum electrodes, Capacity: 400μL