Learn More
Fisherbrand™ Cuvette per elettroporazione Plus™
Cuvette monouso con codifica a colori adatte alla maggior parte degli elettroporatori. Sterilizzate mediante irradiazione gamma e fornite in confezione singola.
95.25€ - 101.14€
Specifica
Sterilità | Sterili |
---|---|
Tipo | Cuvette per elettroporazione |
Materiale | Policarbonato |
Include | Elettrodi in alluminio incorporati |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Elettroporatori |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Width (Metric) Gap | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Width (Metric) Gap | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15532423
|
Fisherbrand™
450150 |
90 μl | 1 mm |
101.14€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15542423
|
Fisherbrand™
450151 |
400 μl | 2 mm |
101.14€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15552423
|
Fisherbrand™
450152 |
800 μL | 4 mm |
95.25€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
Cuvette monouso con codifica a colori adatte alla maggior parte degli elettroporatori
- In policarbonato trasparente di qualità medica per un elevata visibilità
- In alluminio lucidato per ridurre la frequenza degli archi voltaici
- Il tappo rotondo si rimuove con una mano sola
- Il modello FB102 è dotato di elettrodi in alluminio incorporati
Specifica
Sterili | |
Policarbonato | |
Elettroporatori |
Cuvette per elettroporazione | |
Elettrodi in alluminio incorporati |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cuvette per elettroporazione Plus™