Learn More
Fisherbrand™ Pipette a volume regolabile Elite™
GREENER_CHOICE
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
Marca:  Fisherbrand™ 4680070
153.89 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24314" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11885762
  • 305.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
  • Completamente autoclavabile — il pipettatore completo può essere sterilizzato in autoclave a vapore
  • Espulsione a sfioro del puntale — un meccanismo a ingranaggi riduce la forza di espulsione del puntale fino al 50%
  • Impugnatura ergonomica, comoda e leggera — presa comoda e facile applicazione del puntale
  • Puntali per pipettatore SureOne™ — per prestazioni superiori di pipettaggio
  • Eccezionale pistone di erogazione — eroga il 150% in più di aria rispetto al pistone tradizionale di erogazione delle gocce microscopiche
Servizi
Tre anni.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.6 to 1%
Autoclavable
Elite
μ
1μL
3 Years
SureOne™ tips
SureOne™ Tip
Micro Pipette
Ergonomico
Espulsione a sfioro del puntale
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Pipette a volume regolabile Elite™ > 100-1000μL