Learn More
Fisherbrand™ Scatola per la conservazione di 25 vetrini in polipropilene
Per conservare e trasportare in sicurezza 25 o 100 vetrini con custodie incernierate resistenti. Le scatole per vetrini da microscopio Fisherbrand™ con alloggiamenti numerati conservano i vetrini da microscopio standard in alloggiamenti sicuri corrispondenti alla scheda di identificazione numerata. Le scatole impilabili si chiudono ermeticamente mediante una chiusura con fermo.
Marca: Fisherbrand™ HS15990AF
3.54 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Store and transport 25 or 100 slides safely with durable hinged cases. Fisherbrand™ Microscope Slide Boxes with Numbered Slots keeps standard microscope slides in secure slots that correspond to the numbered identification card. Stackable boxes clos
- Constructed of durable polypropylene or paperboard, with no lining
- Hinged lids are held securely closed by latch lock
- Stacking feet provide maximize stability
- Numbered slide identification card included for easy identification
Specifica
25 | |
Blu | |
141 x 92 x 30 mm | |
Numbered index card | |
Sovrapponibile |
Hinged lid with latch lock | |
25 | |
Standard Microscope Slides (25 x 75 mm) | |
Polipropilene |