Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 0.6 ml
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Marca: Fisherbrand™ 502-GRD-PFB
5.72 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24328" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Capacità: 0.6 ml
- Polipropilene a elevata trasparenza
- Graduazioni con marcature di 0.1 ml
- Resistenti a forze fino a 30,000 × G
- Tappi di facile apertura con punto per l'inserimento dell'ago e area di scrittura antiscivolo
- Area di etichettatura sull'esterno della provetta
- Interno lucidato per il massimo recupero del campione
- Intervallo di temperatura da -80° a +121°C
- Per l'uso con tutti i rotori standard
- Apirogeni
- Autoclavabili a 121°C/15 psi per 15 minuti
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni di colori assortiti.
Specifica
Tappo a pressione con sommità piatta | |
Sì | |
Incolore | |
Polipropilene | |
Area per etichettatura | |
A pressione piatta | |
7.5 mm |
Esente da RNasi, DNasi | |
0.5 ml (0.6 ml max.) | |
30.5 mm | |
Punto di inserimento ago | |
Sì | |
30000 xG |