Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 0.6 ml
GREENER_CHOICE
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
1.09€ - 14.55€
Specifica
Cap Style Tappo a pressione con sommità piatta
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 0.5 ml (0.6 ml max.)
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11916955
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
502-GRD-PFB
Incolore
14.55€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15807081
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
502-GRD-Y-PFB
Yellow
7.80€
pezzi 500
Spedizione stimata: 14-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12340403
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
502-GRD-Y-PFB
Yellow N/A N/A N/A
12390393
Vedere i documenti
Fisherbrand™
502-GRD-O-PFB
Orange N/A N/A N/A
17858983
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
502-GRD-O-PFB
Orange
6.15€
pezzi 500
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12340393
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
502-GRD-A-PFB
Amber N/A N/A N/A
17828983
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
502-GRD-A-PFB
Amber
6.15€
pezzi 500
Spedizione stimata: 24-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Capacità: 0.6 ml
  • Polipropilene a elevata trasparenza
  • Graduazioni con marcature di 0.1 ml
  • Resistenti a forze fino a 30,000 × G
  • Tappi di facile apertura con punto per l'inserimento dell'ago e area di scrittura antiscivolo
  • Area di etichettatura sull'esterno della provetta
  • Interno lucidato per il massimo recupero del campione
  • Intervallo di temperatura da -80° a +121°C
  • Per l'uso con tutti i rotori standard
  • Apirogeni
  • Autoclavabili a 121°C/15 psi per 15 minuti
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni di colori assortiti.
Specifica
Specifica
Tappo a pressione con sommità piatta
30.5 mm
Punto di inserimento ago
30000 xG
Esente da RNasi, DNasi
0.5 ml (0.6 ml max.)
Polipropilene
Area per etichettatura
A pressione piatta
7.5 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 0.6 ml