Learn More
Fisherbrand™ RNase-Free Disposable Pellet Pestles
Individually wrapped to ensure purity
78.00€ - 119.60€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Colore | Blue |
Capacità (sistema imperiale) | 0.05 oz. |
Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Include | Capacità (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Capacità (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16339635
|
Fisherbrand™
12141368 |
With tube | 0.05 oz. |
119.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
13236679
|
Fisherbrand™
12141364 |
Without tube | 0.05 oz. |
78.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
Individually wrapped to ensure purity
- RNase, DNase and Pyrogen-free
- Volume: 1.5mL
Specifica
Autoclavable | |
0.05 oz. | |
Polypropylene | |
Single-use | |
Yes | |
0.05 oz., 1.5mL |
Blue | |
1.5 mL | |
Pellet Pestle | |
2.75 in. | |
70mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ RNase-Free Disposable Pellet Pestles