Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite per provette monouso in vetro
Phenolic caps have cemented-in rubber liners
235.00€ - 332.00€
Specifica
Product Type | Tappo a vite |
---|---|
Materiale rivestimento interno | Gomma |
Pre-sterilizzato | No |
Autoclavabile | Sì |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensione chiusura | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensione chiusura | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11547133
|
Fisherbrand™
FS73800-13415 |
Nero | 13-415 | Fenolico |
307.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11567133
|
Fisherbrand™
FS73800-18415 |
Black | 18-415 | Phenolic |
235.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12337279
|
Fisherbrand™
FS73800-15415 |
Nero | 15-415 | Phenolic |
332.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Phenolic caps have cemented-in rubber liners
- Autoclavabile
- Il tappo in polipropilene è senza liner
Specifica
Tappo a vite | |
No | |
Non-sterile |
Gomma | |
Sì |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi a vite per provette monouso in vetro