Learn More
Fisherbrand™ Beute da agitazione
109.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24329" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Rischio ridotto di contaminazione incrociata.
- Prodotto apirogeno e non citotossico
- In resistente polipropilene trasparente con graduazioni stampate
- Chiusura in polipropilene con pori in PTFE da 0.22 μm
- In confezione singola per maggiore facilità di conservazione e manipolazione
- Fondo piano per l'impiego sul banco da lavoro o con frangiflutti per l'impiego in agitatore
- Chiusura a vite con o senza sfiato
- Fiasca autoclavabile
- Prodotto sterile
Certifications
Certificato sterile SAL 10-6 USP classe VI
Specifica
4.22 oz. | |
125 ml | |
Per colture cellulari in sospensione, preparazione e stoccaggio di terreni | |
Sì | |
Sterile | |
Con frangiflutti |
Polipropilene | |
Policarbonato | |
μ | |
Yes | |
Class VI | |
Con sfiato |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Beute da agitazione > Baffled bottom; Vented closure; Capacity: 125mL; 24/Cs.