Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento monouso standard
Una singola pressione consente di prelevare fino a 3.2 ml
Marca: Thermo Scientific™ 225
20.72 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Una singola pressione consente di prelevare fino a 3.2 ml
Le pipette monoblocco infrangibili eliminano i rischi di rottura del vetro e di esposizione a materiali infetti.
- Non è più necessario associare il bulbo in gomma corretto alla pipetta di vetro corrispondente. Poiché l'intera unità è monouso, queste pipette prevengono la contaminazione incrociata dei campioni e riducono i rischi di contaminazione aerea per il personale
- Design in un unico blocco stampato in polietilene a bassa densità trasparente
- Inerte ai fluidi biologici e alla maggior parte degli acidi
- Ideale per l'uso in ematologia, analisi delle urine, chimica, banche del sangue: ovunque vi sia l'esigenza di un trasferimento rapido e sicuro dei fluidi
- In quattro opzioni pronte per l'uso
- Con una compressione si prelevano da 2.0 a 3.3 ml (a seconda del tipo utilizzato)
- Tutte le opzioni offrono dimensioni delle gocce ripetibili
- Si possono sigillare e refrigerare per la conservazione dei campioni (sigillante con n. cat. 02-678 sigillante per provette Hemato-Seal™)
- 13-711-9D è dotato di graduazioni da 0.50 ml
Specifica
3.2 ml | |
Research | |
500/confezione | |
15.5 cm | |
Sì |
Polietilene | |
Sì | |
7.5 ml | |
Pipetta per trasferimento |
Videos
-
Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425237 | Certificato di conformità | 13/04/2025 | 225 |
1425234 | Certificato di conformità | 12/04/2025 | 225 |
1424048 | Certificato di conformità | 05/04/2025 | 225 |
1425236 | Certificato di conformità | 26/03/2025 | 225 |
1424041 | Certificato di conformità | 22/03/2025 | 225 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
13Hours
23Minutes
2Seconds
26