Learn More
BRAND™ Pipette Pasteur in LDPE
In LDPE. Le pipette Pasteur BRAND™ in LDPE sono ideali per aliquote, con buona riproducibilità del numero di gocce al ml. Tali pipette Pasteur possono essere riempite, surgelate o trasformate in un recipiente chiuso sigillando termicamente il puntale. La pompetta di pipettaggio integrata si comprime facilmente, riducendo al minimo l'affaticamento da pipettaggio frequente. Resistente a sterilizzazione mediante gas o irraggiamento gamma.
Marca:  BRAND™ 747760
33.57 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10562291
  • 52.35€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from LDPE.
  • Very good reproducibility of the number of drops per milliliter.
  • Ideal for aliquots.
  • Pasteur pipettes can be filled and deep-frozen, or changed into a closed vessel by heat-sealing the tip.
  • The integrated pipetting bulb depresses easily, minimizing fatigue from frequent pipetting.
  • Resistant to gas or gamma radiation sterilization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
3.2 mm
Da 21 a 28
A lampadina
152 mm
Single-use
LDPE
Confezione da 500
3.5 mL
Pipetta Pasteur
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    15
    Hours
    20
    Minutes
    5
    Seconds
    47
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
BRAND™ Pipette Pasteur in LDPE > Capacity: 3.5mL