Learn More
Fisherbrand™ Straight Tapered Fine Tip Forceps
Offer better visibility
Marca:  Fisherbrand™ 16-100-113
Codice prodotto. 17829446
  • 11.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Work well under low magnification.
  • Made of antimagnetic stainless steel
  • Overall length is 4.75 in., L: 4.75 (120mm); W: 0.393 (10mm); H: 0.06 (1.5mm)
Specifica
Specifica
Straight Tapered, Fine
Stainless Steel
Forceps
No Serrations
4.75 in.
120 mm
Dissection, research, laboratories, small-parts handling
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Straight Tapered Fine Tip Forceps > Straight, Tapered Fine Precision Tip