Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Descrizione
Per contenitori a imboccatura stretta
- Dentellature esterne sul tappo
- Il manicotto a vite si piega sul collo esterno del contenitore, creando una chiusura ermetica sicura
- Facile da perforare con aghi ipodermici
- Disponibile in gomma rossa o color crema, in confezioni da 10
Specifica
14 mm | |
Per contenitori con diametro interno da 1.5 a 1.6 cm | |
1 | |
Gomma | |
1 |
Per contenitori a imboccatura stretta | |
29 mm | |
Crema | |
Tappo a vite con setto |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto > Cream; 29mm overall