Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti per campioni a tenuta Zipper
16.10 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
La chiusura a zip consente di sigillare le buste
- Polietilene robusto e trasparente
- Ideale per la raccolta, la conservazione e la protezione dei campioni del laboratorio in modo facile e pratico
- Le superfici trasparenti e prive di caratteri stampati consentono l'etichettatura e il contrassegno delle singole buste
Non utilizzare con liquidi
Specifica
Not Autoclavable | |
Zip Seal | |
Polietilene | |
50 | |
8 x 5 pollici (20 x 13 cm) | |
20 cm | |
13 cm |
1.1 lb. | |
Clear | |
500 | |
4 mil | |
8 in. | |
5 in. |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Sacchetti per campioni a tenuta Zipper > 4mil; 8L x 5 in. W (20 x 13cm)