Learn More
Eppendorf™ Fixed Angle QuickLock™ Rotor with Aerosol-tight Lid
For use with Centrifuge 5430 and Centrifuge 5430 R
Marca:  Eppendorf™ 5427754008
806.74 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13206938
  • 834.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Aerosol-tight Eppendorf QuickLock rotors close with only 1/4 of a turn
  • Saves time during every day use
  • Takes repetitive stress off of your wrist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Model: FA-45-48-11
48 x 1.5 mL
12,700 rpm
Fixed
30
Rotore ad angolo fisso
18,210 x g
5430/5430R Centrifuges
Aerosol rotor lid
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Fixed Angle QuickLock™ Rotor with Aerosol-tight Lid > Model: FA-45-48-11