Learn More
Eppendorf™ Adapters For Fixed-Angle Round Bottom Rotor
Add flexibility to Eppendorf Centrifuges with these rotor adapters
Marca: Eppendorf™ 5804772008
111.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Adapters
- For Eppendorf™ Fixed Angle Round-Bottom Rotors
Specifica
Adapter | |
15 to 18 mL | |
18 mm | |
2 Pack |
Round Bottom | |
Fixed angle rotor | |
6 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Adapters For Fixed-Angle Round Bottom Rotor > Capacity: 15 to 18mL; Number of Places: 6