Learn More
Fisherbrand™ Scatole per congelatore pieghevoli
Alternativa duratura al cartone che riduce la proliferazione di muffe. Le scatole pieghevoli per congelatore Fisherbrand™ si possono congelare e scongelare più volte senza problemi.
Marca:  Fisherbrand™ HS120394
Codice prodotto. 15396538
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Le scatole CryoBox sono fornite in confezione piatta per eliminare i problemi di impilamento e ridurre lo spazio di conservazione
  • Le scatole sono indicate per i rack da congelatore standard
  • Facili da assemblare
  • In polipropilene corrugato
  • Più resistenti delle scatole di cartone
  • Non sensibili all'umidità
  • Riducono significativamente le possibilità di formazione di muffa
  • Dotate di divisori
  • °
Specifica
Specifica
Coperchio
Polypropylene
Scatola per congelatore
Lid and Dividers
6 x 6
145 mm
120 mm
1.54 kg
Purple
Rectangular
36 (15 mL Tubes)
10 Pack
145 x 147 x 120 mm
147 mm
19.8 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Scatole per congelatore pieghevoli >