Learn More
Key Instruments™ Flussometro in acrilico trasparente modello Flo Rite™ FR4000 con valvola di ingresso standard
171.97€ - 192.00€
Specifica
Tipo | Flussometro |
---|---|
Accuracy | ±3% |
Float Material | Acciaio inox |
Valori nominali pressione | 100 libbre/pollici quadrati |
Collegamenti | 1/8 pollici NPT(F) |
Codice del prodotto | Marca | Velocità di flusso dell'aria | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Velocità di flusso dell'aria | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11948034
|
Key Instruments™
FR4A40BVBN |
0.4 - 5 l/min. | N/A | N/A | N/A | |||||
11978034
|
Key Instruments™
FR4A42BVBN |
2 to 20 LPM |
178.29€
Pezzo Qty Price Break Available |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11988034
|
Key Instruments™
FR4A43BVBN |
3 to 30 LPM | N/A | N/A | N/A | |||||
11998034
|
Key Instruments™
FR4A44BVBN |
4 to 50 LPM | N/A | N/A | N/A | |||||
11908044
|
Key Instruments™
FR4A47BLBN |
10 to 100 LPM | N/A | N/A | N/A | |||||
Specifica
Flussometro | |
Acciaio inox | |
1/8 pollici NPT(F) | |
165 mm | |
FR4000 | |
34.7 mm | |
Buna-N | |
Valvola di ingresso standard |
±3% | |
100 libbre/pollici quadrati | |
Apparecchiatura per il campionamento dell'aria, dispositivo per acquacoltura, dispositivo di desalinizzazione, analizzatori di gas, sistemi medici, apparecchiatura di sviluppo fotografico, sistemi di trattamento dell'acqua e di distribuzione | |
Acrilico | |
±0.5% | |
Scala completa | |
65 °C |
Titolo del prodotto
Key Instruments™ Flussometro in acrilico trasparente modello Flo Rite™ FR4000 con valvola di ingresso standard