Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein diacetate, 97%, pure Codice prodotto.: 10134450
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein diacetate, 97%, pure
Codice prodotto. 10134450
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10134450
Marca: Thermo Scientific Chemicals 191660050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 596-09-8
Formula molecolare C24H16O7
Molecular Weight (g/mol) 416.39
Numero MDL MFCD00005062
InChI Key CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fluorescein diacetate, 3,6-diacetoxyfluoran, diacetylfluorescein, di-o-acetylfluorescein, fluorescein, diacetate, 3',6'-diacetylfluorescein, unii-yl39r93pre, yl39r93pre, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 3',6'-bis acetyloxy, 3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-3',6'-diyl diacetateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 65047
IUPAC Name (6'-acetyloxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3'-yl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)OC(=O)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescein diacetate
Punto di fusione 200.0°C to 205.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 19,227
Peso formulazione 416.39
Percent Purity 97%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0461957 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/04/2024 Catalog Number191660250,191660050,191661000
Numero di lottoA0461263 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/03/2024 Catalog Number191660250,191660050,191661000
Numero di lottoA0454971 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number191660250,191660050,191661000
Numero di lottoA0448193 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number191660250,191660050,191661000
Numero di lottoA0404012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number191660250,191660050,191661000
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein diacetate, 97%, pure >