Learn More
Fisherbrand™ Tappi in schiuma
Pratico metodo alternativo ai tamponi di cotone per la chiusura di fiasche e fiale di terreno sterile.
Marca:  Fisherbrand™ PFS/25X50
Codice prodotto. 11502563
  • 11.33€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Per applicazioni microbiologiche
  • Nella conservazione dei terreni, è preferibile coprire i tappi con pellicola di alluminio per evitare contaminazioni da polvere durante la rimozione
  • Dopo l'uso continuo a seguito di autoclavaggio il prodotto è passibile di restringimento, ma ciò dipende esclusivamente dall'applicazione
  • Per evitare di ostruire il flusso dell'aria nel contenitore del terreno, prestare attenzione a non piegare i tappi sui raccordi
Specifica
Specifica
25mm
50 mm
25 x 50 mm
Schiuma
Microbiology
Confezione da 100
White
Tappo
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi in schiuma > Size: 25 x 50mm