Learn More
Heathrow Scientific™ Fold and Snap Tube Racks
GREENER_CHOICE
Fold and Snap Tube Racks is an economical and durable solution for storing test tubes.
Marca:  Heathrow Scientific™ HS243071B
13.68 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16223812
  • 14.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Compatible with 5-30 mL test tubes
  • Polypropylene racks ship flat in one piece
  • Easy-to-assemble, simply fold and snap together
  • Open design allows samples to be incubated at the same temperature
  • Rack design is optimized for tube stability
  • Can be used in water baths
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Tube Rack
4 x 10
Blue
Polypropylene
No
Test Tube Holding
1 Ea.
9.8 x 4.2 x 2.8 in.
9.8 in.
4.2 in.
2.8 in.
0.35 lb.
Fold and Snap Tube Rack
Autoclavable
Tubes (5 to 30 mL)
40
Non-sterile
50/Cs.
9.8 x 4.2 x 2.8 in.
24.9 cm
10.8 cm
7.2 cm
20 mm
Titolo del prodotto
Heathrow Scientific™ Fold and Snap Tube Racks > Positions: 40, Color: Blue