Learn More
Heathrow Scientific™ Fold and Snap Tube Racks
Fold and Snap Tube Racks is an economical and durable solution for storing test tubes.
13.70€ - 15.40€
Specifica
Product Type | Tube Rack |
---|---|
Descrizione | Fold and Snap Tube Rack |
Autoclavabile | Autoclavable |
Capacità | Tubes (5 to 30 mL) |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Posizioni | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Posizioni | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16223812
![]() |
Heathrow Scientific™
HS243071B |
40 | Blue |
14.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16233812
![]() |
Heathrow Scientific™
HS243071R |
40 | Red |
13.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16243812
![]() |
Heathrow Scientific™
HS243071W |
40 | White |
13.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16253812
![]() |
Heathrow Scientific™
HS243071Y |
40 | Yellow |
13.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16203822
![]() |
Heathrow Scientific™
HS243077B |
60 | Blue |
15.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16213822
![]() |
Heathrow Scientific™
HS243077R |
60 | Red |
15.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16223822
![]() |
Heathrow Scientific™
HS243077W |
60 | White |
13.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16263812
![]() |
Heathrow Scientific™
HS243073B |
90 | Blue |
13.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16273812
![]() |
Heathrow Scientific™
HS243073R |
90 | Red |
13.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16283812
![]() |
Heathrow Scientific™
HS243073W |
90 | White |
13.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16293812
![]() |
Heathrow Scientific™
HS243073Y |
90 | Yellow |
13.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Compatible with 5-30 mL test tubes
- Polypropylene racks ship flat in one piece
- Easy-to-assemble, simply fold and snap together
- Open design allows samples to be incubated at the same temperature
- Rack design is optimized for tube stability
- Can be used in water baths
- Autoclavable
Specifica
Tube Rack | |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
50/Cs. | |
0.35 lb. |
Fold and Snap Tube Rack | |
Tubes (5 to 30 mL) | |
No | |
Test Tube Holding | |
1 Ea. |
Titolo del prodotto
Heathrow Scientific™ Fold and Snap Tube Racks