Learn More
Labconco™ FreeZone™ 2.5 L -84°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model
BIOPHARMA
FreeZone 2.5 L Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. New Lyo-Works™ OS provides flexibility and convenience in an easy-to-use, touch screen display. Samples are protected with remote notification and data recording.
Marca:  Labconco™ 710202030
15589.23 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15702807
  • 17920.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Requires : Drying accessory, vacuum pump, glassware, adapters
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Freeze Dryer/Lyophilizer
0
-119°C
UL, CAN/CSA, CE
24.5 in.
14.5 in.
16.9 in.
10 A
230 V
133 lb.
2.5 L (before defrosting)
-84°C
Steel
PTFE coated Stainless steel collector
62.2 cm
36.83 cm
42.92 cm
Schuko
60 Hz
60.32 kg
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Labconco™ FreeZone™ 2.5 L -84°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model > Includes: PTFE coated Stainless steel collector, Plug type: Schuko