Learn More
Labconco™ FreeZone™ 2.5 L -84°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model
BIOPHARMA
FreeZone 2.5 L Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. New Lyo-Works™ OS provides flexibility and convenience in an easy-to-use, touch screen display. Samples are protected with remote notification and data recording.
16470.00€ - 17920.00€
Specifica
Tipo Freeze Dryer/Lyophilizer
Capacità (sistema metrico) 2.5 L (before defrosting)
N. di ripiani 0
Temperature Range (Metric) -84°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -119°C
Visualizza altre specifiche
Requires: Drying accessory, vacuum pump, glassware, adapters
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
15782797
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Labconco™
710201030
Non-coated Stainless steel collector Schuko
16470.00€
Pezzo
15702807
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Labconco™
710202030
PTFE coated Stainless steel collector Schuko
17920.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Freeze Dryer/Lyophilizer
0
-119°C
UL, CAN/CSA, CE
62.2 cm
36.83 cm
42.92 cm
230 V
133 lb.
2.5 L (before defrosting)
-84°C
Steel
24.5 in.
14.5 in.
16.9 in.
10 A
60 Hz
60.32 kg
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Labconco™ FreeZone™ 2.5 L -84°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model