Learn More
Labconco FreeZone 4.5 L Benchtop Freeze Dryer
FreeZone Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light to moderate sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 4.5 liters of ice before defrosting.
Marca:  Labconco 700401090
13045.42 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17940160
  • 13535.00€ / 1 unità
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector 
  • Suitable for aqueous samples.
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Specifica
Specifica
Benchtop Freeze Dryer
0
Stainless Steel Coil and Collector Chamber
230 V
4.5 L
-50°C
All except North America
Titolo del prodotto
Labconco FreeZone 4.5 L Benchtop Freeze Dryer > Temperature Range (Metric): -50°C