Learn More
Labconco FreeZone 4.5 L Benchtop Freeze Dryer
FreeZone Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light to moderate sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 4.5 liters of ice before defrosting.
13535.00€ - 21885.00€
Specifica
Tipo | Benchtop Freeze Dryer |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 4.5 L |
N. di ripiani | 0 |
Tipo di spina | All except North America |
Tensione | 230 V |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17940160
|
Labconco
700401090 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | -50°C |
13535.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17930160
|
Labconco
700402090 |
PTFE Coil and Collector Chamber | -50°C |
14860.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17960190
|
Labconco
710401090 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | -84°C |
18075.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17940170
|
Labconco
710402090 |
PTFE Coil and Collector Chamber | -84°C |
19420.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17920140
|
Labconco
720401090 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | -105°C |
20545.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17920180
|
Labconco
720402090 |
PTFE Coil and Collector Chamber | -105°C |
21885.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
- Suitable for aqueous samples.
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Specifica
Benchtop Freeze Dryer | |
0 | |
230 V |
4.5 L | |
All except North America |
Titolo del prodotto
Labconco FreeZone 4.5 L Benchtop Freeze Dryer