Learn More
Novus Biologicals™ Frizzled-9 Antibody (vantictumab) - IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
247.00€ - 1075.00€
Specifica
Antigene | Frizzled-9 |
---|---|
Clone | vantictumab |
Applicazioni | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30047304
|
Novus Biologicals™
NBP3-28265-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
30044615
|
Novus Biologicals™
NBP3-28265-50ug |
50 μg |
247.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30046607
|
Novus Biologicals™
NBP3-28265-100ug |
100 μg |
394.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Frizzled-9 Monoclonal antibody specifically detects Frizzled-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpecifica
Frizzled-9 | |
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
Unconjugated | |
Human | |
GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway | |
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
8326 | |
IgG2 | |
Protein A purified | |
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
vantictumab | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
CD349, CD349 antigen, frizzled (Drosophila) homolog 9, frizzled homolog 9 (Drosophila), frizzled-9, fz-9, FZD3fzE6, FzE6, hFz9 | |
FZD | |
Primary | |
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
Titolo del prodotto
Novus Biologicals™ Frizzled-9 Antibody (vantictumab) - IgG2SA, Novus Biologicals™