Learn More
R&L Enterprises™ Supporto bombola di gas per fissaggio a muro
Holds cylinders firmly and securely in a vertical position in the laboratory. R&L Enterprises™ Wall Mounting Gas Cylinder Supports are comprised of a curved nylon-coated steel bracket.
Marca:  R&L Enterprises™ 9501
Codice prodotto. 12995961
  • 49.45€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
  • With plated chain
  • Suitable for use with cylinders up to 230mm in diameter
Specifica
Specifica
Supporto bombola di gas per fissaggio a muro
Cilindri con diam. fino a 230mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
R&L Enterprises™ Supporto bombola di gas per fissaggio a muro > For Use With: Cylinders up to 230mm dia.