Learn More
Trajan™ BP624 GC Capillary Columns
SGE BP624 GC Capillary Columns - A polar phase designed for EPA volatile organics analysis
779.00€ - 1555.00€
Specifica
Temperatura max 230/240°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
12965571
Vedere i documenti
Trajan™
054827
30 mm 0.22 mm 1.2 mm
795.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12760720
Vedere i documenti
Trajan™
054836
30 mm 0.53 mm 3 mm
970.32€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12925581
Vedere i documenti
Trajan™
054840
30 m 0.25 mm 1.4 μm
779.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12935581
Vedere i documenti
Trajan™
054841
60 m 0.32 mm 1.8 μm
1285.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12985571
Vedere i documenti
Trajan™
054832
30 m 0.32 mm 1.8 μm
795.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12915581
Vedere i documenti
Trajan™
054835
50 m 0.53 mm 3 μm
1555.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polar phase
  • EPA organics analysis (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal for environmental analyses, volatile organics, alcohol analysis
Specifica
Specifica
230/240°C
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Trajan™ BP624 GC Capillary Columns