Learn More
Trajan™ BP624 GC Capillary Columns
SGE BP624 GC Capillary Columns - A polar phase designed for EPA volatile organics analysis
Marca: Trajan™ 054832
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polar phase
- EPA organics analysis (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Ideal for environmental analyses, volatile organics, alcohol analysis
Specifica
230/240°C | |
0.32 mm | |
1.8 μm | |
30 m |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Trajan™ BP624 GC Capillary Columns >