Learn More
Gibertini Elettronica™ Digital Tensiometer
Measure liquid surface tension with efficiency, using this tensiometer. Gibertini Elettronica™ Digital Tensiometers feature a simple, robust design for fast response times and accurate results.
Marca: Gibertini Elettronica™ TSD
Descrizione
- Glass plates (dimensions 24 x 24 x 0.15mm)
- Glass container for liquid sample
- Manual adjustable lab jack
- Suspended system for the arrangement of glass plate
- Available with MISTEL automated jack, and WIND DCA 300 software to pilot the jack and automatically determine the surface tension and contact angle requirement
Specifica
Digital Tensiometer | |
Measuring liquid surface tension | |
Glass plate dimensions: 24 x 24 x 0.15mm |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.