Learn More
Gilson™ Siringhe DistriTips™
Il sistema di pipettaggio Gilson™ garantisce accuratezza e precisione. Le siringhe Gilson™ DistriTips™ sono disponibili in una gamma di volumi di dosaggio che va da 1 μl a 1.25 ml
73.15€ - 143.00€
Specifica
Filtrato | Non-filtered |
---|---|
Colore | Trasparente |
Autoclavabile | Autoclavable |
Da utilizzare con (applicazione) | Soluzioni viscose e volatili |
Quantità | Confezione da 50 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10606463
![]() |
Gilson™
F164110 |
Da 10 μl a 125 μl | Mini da 1250 μl |
73.90€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10616463
![]() |
Gilson™
F164120 |
Da 100 μl a 1.25 ml | Maxi da 12.5 ml |
73.90€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10397512
![]() |
Gilson™
F164100 |
Da 1 μl a 12.5 μl | Micro da 125 μl |
73.15€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10367562
![]() |
Gilson™
F164130 |
Da 1 μl a 12.5 μl | Micro ST (sterile) 125μl |
143.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12021572
![]() |
Gilson™
F164140 |
Da 10 μl a 125 μl | Mini ST (sterile) da 1250 μl |
143.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10152902
![]() |
Gilson™
F164150 |
Da 100 μl a 1.25 ml | Maxi ST (sterile) da 12.5 ml |
143.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Con indicatore di livello
- Disponibile in versione standard o sterile (ST), in confezioni da 50
- Prodotto certificato privo di RNasi, DNasi, DNA, RNA e proteasi
- Senza coloranti per non rischiare contaminazioni con i relativi componenti
- Sono sufficienti solo tre siringhe per una quantità compresa tra 1 μl e 1.25 ml
- Ogni siringa può dispensare più di 100 dosi
- Ideale per dosi di precisione
- Può essere impiegato con soluzioni viscose e volatili
Specifica
Non-filtered | |
Autoclavable | |
Confezione da 50 | |
DISTRIMAN Repeating Pipette | |
Polipropilene |
Trasparente | |
Soluzioni viscose e volatili | |
Siringa DistriTip™ | |
DistriTips |
Titolo del prodotto
Gilson™ Siringhe DistriTips™