Learn More
Gilson™ Puntali PIPETMAN™ EasyPack™
Con cerniera di facile apertura/chiusura. I puntali Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ vengono forniti sfusi in vari formati.
33.00€ - 112.00€
Specifica
Filtrato | Non-filtered |
---|---|
Sterilità | Non sterile |
Autoclavabile | Sì |
Formato | Bagged |
Stile punta | Universal |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10367132
![]() |
Gilson™
F161210 |
1-10 ml | 4 Bags of 50 Tips |
73.50€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12629591
![]() |
Gilson™
F161111 |
100-1200 μl | 5 Bags of 200 Tips |
34.25€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10521103
![]() |
Gilson™
F161451 |
0.1-20 μl | 5 Bags of 200 Tips |
47.60€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10357852
![]() |
Gilson™
F161571 |
1-5 ml | 3 Bags of 334 Tips |
112.00€
pezzi 1002 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10614353
![]() |
Gilson™
F161631 |
0.1 - 10 μl | 5 Bags of 200 Tips |
41.55€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10001962
![]() |
Gilson™
F161671 |
100-1000 μl | 5 Bags of 200 Tips |
42.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10367802
![]() |
Gilson™
F161931 |
2-200 μl | 5 Bags of 200 Tips |
42.90€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10245832
![]() |
Gilson™
F161731 |
20-300 μl | 5 Bags of 200 Tips |
33.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descripción
- La geometria ottimizzata e il materiale in puro polipropilene garantiscono un basso livello di ritenzione e una superficie naturalmente idrofobica
- Prodotti in camera sterile e pertanto senza alcun rischio di contaminazione
- Garanzia di tracciabilità completa, dalla produzione alla fornitura.
- Le graduazioni volumetriche agevolano il controllo visivo del volume aspirato
- Richiedono una bassa forza di montaggio del puntale
- Facile identificazione grazie alla confezione con codifica a colori
- Le confezioni sfuse sono sigillate con chiusura a zip e possono essere aperte facilmente per un rapido accesso e chiuse tramite striscia a tenuta rapida prevenire la contaminazione e la perdita dei puntali
- Ogni confezione EasyPack contiene 1000 puntali (5 sacchetti con 200 puntali o 1 sacchetto con 1000; 4 sacchetti con 50 puntali o 3 sacchetti con 334 puntali)
Especificaciones
Non-filtered | |
Sì | |
Universal | |
Polipropilene |
Non sterile | |
Bagged | |
Pipet Tips |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gilson™ Puntali PIPETMAN™ EasyPack™