Learn More
Gilson™ Puntali PIPETMAN™ EasyPack™
GREENER_CHOICE
Con cerniera di facile apertura/chiusura. I puntali Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ vengono forniti sfusi in vari formati.
Marca:  Gilson™ F161571
62.99 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10357852
  • 112.00€ / pezzi 1002
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La geometria ottimizzata e il materiale in puro polipropilene garantiscono un basso livello di ritenzione e una superficie naturalmente idrofobica
  • Prodotti in camera sterile e pertanto senza alcun rischio di contaminazione
  • Garanzia della completa rintracciabilità, dalla produzione alla fornitura.
  • Richiedono una bassa forza di montaggio del puntale
  • Facile identificazione grazie alla confezione con codifica a colori
  • Le confezioni sfuse sono sigillate con una chiusura a zip e possono essere aperte facilmente per un rapido accesso e chiuse con la striscia con sigillante rapido per impedire la contaminazione e la perdita dei puntali
  • Ogni confezione EasyPack contiene 1000 puntali (5 sacchetti con 200 puntali o 1 sacchetto con 1000; 4 sacchetti con 50 puntali o 3 sacchetti con 334 puntali)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1-5 ml
Non sterile
Sì
104 mm
Universal
Pipet Tips
Single-use
Pipetman EcoPack
Non-filtered
Trasparente
4.1 in.
Bagged
3 Bags of 334 Tips
Viola
No
Polipropilene
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZWAX3-37010 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/08/2023 Catalog NumberF161571
Numero di lottoTWAX3-37461 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/08/2023 Catalog NumberF161571
Numero di lottoTWAX3-37460 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/08/2023 Catalog NumberF161571
Numero di lottoSWAX3-37459 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/08/2023 Catalog NumberF161571
Numero di lottoSWAX3-37458 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/08/2023 Catalog NumberF161571
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Gilson™ Puntali PIPETMAN™ EasyPack™ > PIPETMAN™ EasyPack™ Tips; Volume: 1 to 5 mL; Quantity: 3 Bags x 334 Tips