Learn More
Gilson™ Pipette PIPETMAN™
PIPETMAN brings a new level of comfort into Gilson range with a redesigned piston mechanism that reduces the force needed to aspirate and dispense liquids. PIPETMAN maintains the trusted durability, accuracy, and reliability of the original PIPETMAN pipettes with comfort.
299.00€ - 317.00€
Specifica
Spaziatura punta regolabile | No |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Dispensing Speed | Manual |
Monouso | Reusable |
Grip Type | Ergonomic |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Modello | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Modello | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12346122
![]() |
Gilson™
F144054M |
Da 0.2 a 2 μl | Arancione | P2 | Espulsore puntale in acciaio inox |
317.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12386122
![]() |
Gilson™
F144056M |
Da 2 a 20 μl | Giallo | P20 | Espulsore puntale in acciaio inox |
317.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12366122
![]() |
Gilson™
F144055M |
μ | Rosso | P10 | Espulsore puntale in acciaio inox |
317.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12306132
![]() |
Gilson™
F144057M |
Da 10 a 100 μl | Salmone | P100 | Espulsore puntale in acciaio inox |
317.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12326132
![]() |
Gilson™
F144058M |
Da 20 a 200 μl | Giallo | P200 | Espulsore puntale in acciaio inox |
317.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12366132
![]() |
Gilson™
F144066 |
Da 500 a 5.000 μl | Viola | P5000 | Senza espulsore |
317.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12346132
![]() |
Gilson™
F144059M |
μ | Blu | P1000 | Espulsore puntale in acciaio inox |
317.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12376132
![]() |
Gilson™
F144067 |
1 to 10 mL | Blu | P10mL | No ejector |
299.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
Descrizione
- Body (handle) in PVDF minimizes the hand-warming effect during pipetting and is resistant against aggressive chemicals
- Direct volume reading in decimal digits helps prevent mistakes in volume setting
- Comes with classic metal or plastic tip ejector
- Clip ejector fits securely into the body of the pipette and helps avoid slipping over time
- Redesigned seal, lighter ejection springs and high quality piston grease offer as low as 2 Newtons of force to pipet
- High quality piston grease
- Models P2 and P10 incorporate dual position tip ejectors for use with D10 (short) and DL10 (long) tips
Order Info
Trade in program available. Please contact your Fisher Scientific sales representative for more details.
Specifica
No | |
Manual | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette | |
14.37 in. | |
12.01 in. | |
4.72 in. | |
Certified Quality |
Autoclavable | |
Reusable | |
Acciaio inox e PVDF | |
Pipetman | |
Non-sterile | |
Forze di pipettaggio estremamente ridotte, design leggero | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm |
Titolo del prodotto
Gilson™ Pipette PIPETMAN™