Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Multichannel Pipet
GREENER_CHOICE
The PIPETMAN™ L Multichannel Pipet is a lightweight multichannel pipet with lockable volume that has been designed to fit naturally in your hand.
Marca:  Gilson™ FA10013
890.76 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13426718
  • 937.64€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Gilson–patented volume locking system guarantees no accidental change in volume while pipetting.
  • Adjustable tip ejector provides comfort for right- and left-handed users.
  • Redesigned handle fits naturally in your hand, no matter the size.
  • Unique internal design applies even, equal pressure from either side of the pipette, rather than on the center of the channels like other multichannels do.
  • 2D identification code tracks product reference number, date of manufacture, serial number and maximum volume of pipet.
  • Available in 8–and 12–channel covering a volume range from 0.5 to 300μL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Gilson™ PIPETMAN™ L Multichannel Pipet > PIPETMAN™ L Multichannel Pipet; Model: P8X10L; Color: Red; Volume: 0.5 to 10 μL; Channels: 8