Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
GREENER_CHOICE
La Serie PIPETMAN G offre forze di pipettaggio tra le più bassse sul mercato. Grazie al nuovo design del pistone e all'utilizzo di un lubrificante di elevata qualità, le pipette PIPETMAN G consentono ore di pipettaggio senza sforzo.
Marca:  Gilson™ F144068
753.35 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16313186
  • 793.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With a redesigned piston assembly system and high quality piston grease, PIPETMAN™ G offers hours of comfortable pipetting
  • PIPETMAN™ G relies on the legendary accuracy, precision, and reliability of PIPETMAN™ with improved pipetting comfort
  • Made of PVDF and stainless steel
  • Offers premium durability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Declaration of Conformity
Metal Ejector
8
Manual Air Displacement Pipette
3 Years
12.87 in.
Red
Not Autoclavable
P8x10G
Pipetman G
μ
5.98 in.
1.54 in.
Titolo del prodotto
Gilson™ PIPETMAN™ G > Volume: 1 to 10 μL; 8-Channel