Learn More
Corning™ GL45 Polypropylene Screw Caps Codice prodotto.: 17263484
Spedizione stimata: 04-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Corning™ GL45 Polypropylene Screw Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17263484 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Green, Storage bottle, 20/Cs.
Click to view available options
Colore:
Gray
Green
Light Gray
Purple
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Storage bottle
N. per custodia:
10/Cs.
20/Cs.
Codice prodotto. 17263484
Marca: Corning™ 139545LTC3
Spedizione stimata: 04-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Linerless plug seal design for efficient sealing
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
    • Certificazioni e sigilli di approvazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Green
Materiale Polypropylene
N. per custodia 20/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Sterilità Non sterile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Colore chiusura Verde
Da utilizzare con (apparecchiatura) Storage bottle
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Plug Seal
Titolo del prodotto
Corning™ GL45 Polypropylene Screw Caps >