Learn More
Hirschmann™ Matraccio volumetrico graduato in vetro marrone con stopper in polietilene
Achieve precise standard solutions. Hirschmann™ Class A Volumetric Flasks with Poly Stopper is standardized to contain or to deliver a definite amount of liquid. Flask has silver diffusion ink with brown graduations.
42.45€ - 346.00€
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polyethylene
Classe A
Visualizza altre specifiche
Prodotti 19
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
10030052
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822192
1000 mL 19/32 NS Standard Ground
69.60€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13197949
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822152
5 mL 7/16 NS Standard Ground
42.45€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12628675
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822180
100 ml 12/21 NS Standard Ground
54.60€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11952043
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822181
100 ml 14/23 NS Standard Ground
56.06€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11912043
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822161
10 ml Smeriglio standard 10/19 NS
42.74€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11962043
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822185
200 mL 14/23 NS Standard Ground
58.55€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11922043
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822165
20 mL 10/19 NS Standard Ground
42.75€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10174924
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822178
50 mL NS 14/23
56.75€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10758811
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822194
2000 mL 29/32 NS Standard Ground
85.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10245522
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822166
20 mL 12/21 NS Standard Ground
47.55€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11932043
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822170
25 mL 10/19 NS Standard Ground
42.75€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10386342
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822171
25 mL 12/21 NS Standard Ground
47.05€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11982043
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822190
500 ml 19/26 NS Standard Ground
72.00€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11902043
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822153
5 ml 10/19 NS Standard Ground
44.15€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11942043
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822175
50 ml 12/21 NS Standard Ground
46.65€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11972043
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822186
250 mL 14/23 NS Standard Ground
60.60€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10315231
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822193
1000 mL 24/29 NS Standard Ground
62.25€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10151742
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822197
5000 mL 34/35 NS Standard Ground
181.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10611923
Vedere i documenti
Hirschmann™
2822198
10,000 mL 45/40 NS Standard Ground
346.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With polyethylene stopper
  • With amber stain graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
DIN EN ISO 1042
Polyethylene
A
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Matraccio volumetrico graduato in vetro marrone con stopper in polietilene