Learn More
Brady™ Pneumatic Quick-Disconnect Lockout
Isolates pneumatic energy without the expense and inconvenience of installing in-line lockout valves.
Marca:  Brady™ 065645
Codice prodotto. 15643507
  • 102.00€ / pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Device is fitted to the male fitting, isolating equipment from all compressed air sources
  • Accommodates the majority of 6mm, 9mm and 12mm male fittings
Specifica
Specifica
Pneumatic Shutoff
Red
Pneumatic Quick-Disconnect Lockout
ASSY, PNEUMATIC QUICK DISC. L/O 6 PACK
Glass-filled Nylon
6 Pk.
Titolo del prodotto
Brady™ Pneumatic Quick-Disconnect Lockout > Rosso