Learn More
Rogo Sampaic™ Glass Microscope Slides
Holds specimens for observation with a microscope. Rogo Sampaic™ Glass Microscope Slides are manufactured from soda lime glass and available with or without a frosted margin.
7.00€ - 10.00€
Specifica
Edges Grezzo a vista o a 90°
Materiale Vetro sodico-calcico
Spessore (sistema metrico) 1.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Stile angolo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Stile angolo Prezzo Quantità e disponibilità  
11874782
Vedere i documenti
Rogo Sampaic™
BPB018
A margine smerigliato
9.00€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11864782
Vedere i documenti
Rogo Sampaic™
BPB017
Senza margini
10.00€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11854782
Vedere i documenti
Rogo Sampaic™
BPB016
Senza margini
7.00€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Raw or ground edge styles available
  • Dimensions: approx. 76 x 26mm
  • Supplied in packs of 50
Specifica
Specifica
Grezzo a vista o a 90°
1.1 mm
26 mm
Confezione da 50
Vetro sodico-calcico
76 mm
Levigato
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Rogo Sampaic™ Glass Microscope Slides